Merck
R145173
DIBENZYL 2,6-DIMETHYL-4-[3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C39H35N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
609.732
MDL-Nummer: