Merck
PH000585
N-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-METHYL-1,3-DIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-4-ISOQUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H12Cl2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.2
MDL-Nummer: