PCL200
PCL Nanoparticles
200 nm average diameter
About This Item
Empfohlene Produkte
Durchschnittlicher Durchmesser
200 nm
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.