Merck
L477575
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H17ClN4O2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.018
MDL-Nummer: