Merck
L441775
1-ETHYL-N-(2-FURYLMETHYL)-2-IMINO-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H17N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.379
MDL-Nummer: