Merck
L424021
[3-AMINO-6-(4-METHYLPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDIN-2-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H15F3N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.437
MDL-Nummer: