Merck
L410446
5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4-{[(E)-(2,3,4-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H23N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.502
MDL-Nummer: