Merck
L366056
N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-2-{[4-ETHYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H17N5O3S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.538
MDL-Nummer: