Merck
L364185
2-IMINO-1-(3-METHOXYPROPYL)-N-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H28N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.506
MDL-Nummer: