Merck
L355895
2-AMINO-4-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)-1-(DIMETHYLAMINO)-5-OXO-7-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H28N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.538
MDL-Nummer: