Merck
L343986
8-[(DIBENZYLAMINO)METHYL]-7-(4-FLUOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H28FN5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
497.577
MDL-Nummer: