Merck
L325872
1-(4-AMINO-1,2,5-OXADIAZOL-3-YL)-N'-((E)-{3-BROMO-5-METHOXY-4-[(2-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}METHYLIDENE)-4-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H21BrN8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
541.368
MDL-Nummer: