Merck
L287261
3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-{[2-(4-ETHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H28N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.674
MDL-Nummer: