Merck
L285072
4-(4-CL-PH)-3-((3,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL)-5-(4-METHOXY-PH)-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H16Cl3N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.815
MDL-Nummer: