Merck
L260789
4-CHLOROBENZALDEHYDE [1,3-DIMETHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H19ClN6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.844
MDL-Nummer: