Merck
L257346
9-BROMO-2-(4-FLUOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOPENTANE]
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H18BrFN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.282
MDL-Nummer: