Merck
L247111
3-[(Z)-(3-ISOBUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-(4-METHYL-1-PIPERIDINYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H26N4O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.606
MDL-Nummer: