Merck
L217344
8-[BIS(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-1,3-DIMETHYL-7-(3-METHYLBENZYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H25N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.442
MDL-Nummer: