Merck
L163325
2,7,12,17-TETRAKIS(4-BROMOPHENYL)-21,22,23,24-TETRAAZAPENTACYCLO[16.2.1.1(3,6).1(8,11).1(13,16)]TETRACOSA-1,3,5,7,9,11(23),12,14,16,18(21),19-UNDECAENE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C44H26Br4N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
930.341
MDL-Nummer: