Merck
L150495
4-[(E)-2-CYANO-2-(6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]AZEPIN-3-YL)ETHENYL]-2-METHOXYPHENYL PROPIONATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H22N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.423
MDL-Nummer: