Merck
L137227
3-{3-[(2-ANILINO-2-OXOETHYL)SULFANYL]-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL}PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C14H14N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.356
MDL-Nummer: