Merck
L121347
2-[4-(DIFLUOROMETHOXY)PHENYL]-2-HYDROXY-1-(4-METHOXYPHENYL)-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H25BrF2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
483.357
MDL-Nummer: