Merck
L104795
4-((E)-{[4-((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZOYL)OXY]-3-METHOXYBENZYLIDENE}HYDRAZINO)-4-OXOBUTANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C34H28Cl2N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
691.53
MDL-Nummer: