Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
L103969
2-(ALLYLOXY)-5-BROMO-N'-(5-BROMO-2-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
Größe auswählen
10MG
$30.70
$30.70
Gewöhnlich versandfertig in 2 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
10MG
$30.70
About This Item
Lineare Formel:
C18H16Br2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.148
MDL-Nummer:
$30.70
Gewöhnlich versandfertig in 2 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Sonstige Hinweise
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
  • Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)