Merck
L102229
(2-{(E)-[(1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOL-3-YLCARBONYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H16N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.33
MDL-Nummer: