GF87013605
Silber
rod, 200mm, diameter 1.5mm, as drawn, 99.95+%
Synonym(e):
Silver, AG007905
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.95%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 870-136-05
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable