Merck
GF69744213
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
foil, 0.1m coil, .5mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Synonym(e):
W 040250
Größe auswählen
1 EA
€ 340,00
€ 340,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 340,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 340,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 697-442-13
L × B × Dicke
1 m × 0.5 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)