GF38405549
Aluminium
wire reel, 1m, diameter 0.25mm, hard, 99.99+%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 384-055-49
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
L × Durchm.
1 m × 0.25 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable