F16001
Formamidinsulfinsäure
≥98%
Synonym(e):
Amino-imino-methansulfinsäure, Thioharnstoffdioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=N)S(O)=O
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
InChIKey
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Lungs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1