Merck
D173053
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyloxamid
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3NHCOCONHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
214-217 °C (lit.)
SMILES String
CNC(=O)C(=O)NC
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-5-3(7)4(8)6-2/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8)
InChIKey
IPZCJUOJSODZNK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable