Merck
CLS4965100
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 100 mL
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint ST/NS24/40
side joint ST/NS19/38
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
Verpackung
pack of 1
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 4965-100
Kapazität
100 mL
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)