Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103811
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific BR5000-E
W × D
16 in. × 12 in.
General description
- Stainless-steel platform
- Dual platform accessory doubles work surface
- Cold room and incubator safe
The rocking speed and tilt angle can easily be adjusted
to vary between gentle and aggressive agitation. Both
the standard platform and the (optional) stacking
platform are constructed of stainless steel, preventing
against any rusting or corrosion. The Everlast 247 is
designed to provide years of uninterrupted service.
Legal Information
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BMSBR5000E-1EA | 04061832872537 |