Wichtige Dokumente
A28708
Allylalkohol
99%
Synonym(e):
2-Propen-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
23.8 mmHg ( 25 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
712 °F
Expl.-Gr.
18 %
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−129 °C (lit.)
Dichte
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChIKey
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?