Merck
95941
Sigma-Aldrich
Z-D-Asn-OH
purum, ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Z-D-asparagin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.25
Beilstein:
2294171
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (TLC)
SMILES String
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O