937401
(tBuXPhos)Pd(p-TMSCH2CH2CO2C6H4)(Br)
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
Farbe
white to faint yellow
Funktionelle Gruppe
(Palladium)
phosphine
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Br[Pd](C1=CC=C(C(OCC[Si](C)(C)C)=O)C=C1)[P](C2=CC=CC=C2C3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable