Merck
913448
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-P
Größe auswählen
10 G
€ 63,60
€ 63,60
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 63,60
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 63,60
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
NanoFabTx reagent, Stabilizer-P is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (920436, 915408), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, Stabilizer-P is a polymer stabilizer.
Anwendung
NanoFabTx reagent, Stabilizer-P can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (920436, 915408).
Rechtliche Hinweise
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)