Merck
908304
Sigma-Aldrich
5α-Androst-16-ene-3-one-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Größe auswählen
1 MG
€ 403,00
€ 403,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 403,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24D4O
Molekulargewicht:
276.45
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.12
€ 403,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)