Merck
903213
Sigma-Aldrich
(2-Pyrenyl)benzenebutenoic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 8.450,00
€ 8.450,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 8.450,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H18O2
Molekulargewicht:
362.42
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.23
€ 8.450,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Allgemeine Beschreibung
Linker molecule for conjugation of biomolecules to graphene.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)