Merck
88738
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-[Bis-(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-phosphino]-ferrocenyl}-ethyldi-tert.-butylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis-(1,1-dimethyl-ethyl)-phosphino]-ethyl]-2-[bis-(4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J013-2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H52FeO2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
658.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@H](C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c4cc(C)c(OC)c(C)c4
InChI
1S/C33H47O2P2.C5H5.Fe/c1-21-17-26(18-22(2)30(21)34-12)36(27-19-23(3)31(35-13)24(4)20-27)29-16-14-15-28(29)25(5)37(32(6,7)8)33(9,10)11;1-2-4-5-3-1;/h14-20,25H,1-13H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChIKey
UALLLNAXGQTBJA-WLOLSGMKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)