Merck
87778
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-prolin
≥99.0% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.42
Beilstein:
497317
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −45±2°, c = 1% in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
150-153 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
Sonstige Hinweise
Derivatizing agent for HPLC; assay of enantiomeric purity of amines
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K. Gamoh, H. Sawamoto
Analytica Chimica Acta, 243, 251-251 (1991)