Wichtige Dokumente
858455
3-Isobutyl-1-methylxanthin
99%
Synonym(e):
1-Methyl-3-isobutylxanthin, 3,7-Dihydro-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1H-purin-2,6-dion, 3-Isobutyl-1-methyl-2,6(1H,3H)-purindion, IBMX
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
200-201 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?