Wichtige Dokumente
81535
Polystyrol A-Br
suitable for peptide synthesis, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Br loading
Synonym(e):
2-Bromethyl-polystyrol
Alle Fotos(1)
About This Item
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Kennzeichnungsgrad
0.8-1.2 mmol/g Br loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
500-560 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Brominated polystyrene is a core matrix for the preparation of various functionalized polystyrene resins for solid phase peptide synthesis (SPPS) and solid phase organic synthesis (SPOS).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?