Wichtige Dokumente
804045
3,3′-Dichlorobenzidine-(diphenyl-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
3,3′-Dichlorobenzidine-(rings-d6)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
NC1=C(Cl)C([2H])=C(C2=C([2H])C([2H])=C(N)C(Cl)=C2[2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C12H10Cl2N2/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6H,15-16H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
HUWXDEQWWKGHRV-MZWXYZOWSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)