Merck
760633
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-mercaptobiphenyl
Synonym(e):
4′-Bromo-[1,1′-biphenyl]-4-thiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9BrS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
149-157 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H9BrS/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
InChIKey
JHPVDDGUGQROJG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It is used in functionalization of nanoparticles and assists in formimg self assembled monolayers (SAM)
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F
Flammpunkt (°C)
100 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Novel One-Phase Synthesis of Thiol-Functionalized Gold,
Palladium, and Iridium Nanoparticles Using Superhydride
Yee CK, et al
Langmuir, 15, 3486-3491 (1999)