Merck
744417
Sigma-Aldrich
Phenylcyanat -Lösung
~20 wt. % in dichloromethane, ≥90% (GC)
Synonym(e):
Cyanatobenzol -Lösung, Cyansäure-phenylester -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
Beilstein:
507925
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥90% (GC)
Form
liquid
Konzentration
~20 wt. % in dichloromethane
Dichte
~1.27 g/mL at 20 °C
Funktionelle Gruppe
cyanate
phenoxy
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N#COc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChIKey
CWHFDTWZHFRTAB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)