Merck
738840
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)imidazole dihydrochloride
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7N3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
234-241 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.Cl.NCc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H7N3.2ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;;/h1-2H,3,5H2,(H,6,7);2*1H
InChIKey
KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)