Merck
737186
Sigma-Aldrich
1-(Trifluoromethyl)naphthalene
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.537
Dichte
1.263 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)(F)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7F3/c12-11(13,14)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChIKey
GOBHSUAEQGWYBT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F
Flammpunkt (°C)
93.3 °C