Merck
728764
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-4-aminopiperidine hydrochloride
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
240-245 °C
SMILES String
Cl.CC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C7H14N2O.ClH/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9;/h7H,2-5,8H2,1H3;1H
InChIKey
AWKOGAFRLOPNOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable