Wichtige Dokumente
723207
Dipentaerythritol-hexakis-(2-bromisobutyrat)
Synonym(e):
6f-BiB, Hexafunktionaler Initiator, Hexafunktionales 2-Bromisobutyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
124-134 °C
SMILES String
CC(C)(Br)C(=O)OCC(COCC(COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C34H52Br6O13/c1-27(2,35)21(41)48-15-33(16-49-22(42)28(3,4)36,17-50-23(43)29(5,6)37)13-47-14-34(18-51-24(44)30(7,8)38,19-52-25(45)31(9,10)39)20-53-26(46)32(11,12)40/h13-20H2,1-12H3
InChIKey
QZIIQQIGYHRTNR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protokolle
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.