Merck
719722
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribrompyrimidin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4HBr3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-113 °C
SMILES String
Brc1cc(Br)nc(Br)n1
InChI
1S/C4HBr3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
InChIKey
AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable